Learn More
Cytiva Puradisc™ Sterile 13 mm Spritzenfilter
Whatman™ Puradisc™ 13 mm-Spritzenfilter in steriler Ausführung eignen sich für die Probenvorbereitung biologischer und HPLC-Proben.
Marke: Cytiva 6786-1302
Additional Details : Gewicht : 0.47000kg
Beschreibung
- Durchmesser: 13Mm
- Probenvolumen von bis zu 10 ml
- Geringes Rückhaltevolumen von <25 μl gewährleistet eine maximale Probenrückgewinnung
- Optionale Glasmikrofaser
- Röhrchenspitzenformat (optional)
Spezifikation
Ja | |
Nylon | |
Sterile | |
≤25 mL | |
Weiblicher Luer-Lock | |
5.2 bar (75 psi) | |
Spritzenfilter | |
13 mm |
Puradisc 13 mm Nylon Syringe Filter, 0. 2 μm (50 pcs) | |
0.2μm | |
1.3 cm2 | |
Polypropylen (PP) | |
Männlicher Luer-Anschluss | |
Pk. of 50 | |
Bis 10 ml |