Learn More
Cytiva Puradisc™ Sterile 13 mm Spritzenfilter
Whatman™ Puradisc™ 13 mm-Spritzenfilter in steriler Ausführung eignen sich für die Probenvorbereitung biologischer und HPLC-Proben.
Marke: Cytiva 6791-1302
210.10 CHF gültig bis 2024-05-06
Benutzen Sie den Promotions-Code "21711" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 2.72160kg
Beschreibung
- Durchmesser: 13Mm
- Probenvolumen von bis zu 10 ml
- Geringes Rückhaltevolumen von <25 μl gewährleistet eine maximale Probenrückgewinnung
- Optionale Glasmikrofaser
- Röhrchenspitzenformat (optional)
Spezifikation
Autoklavierbar | |
PVDF | |
Steril | |
<257 μl | |
Weiblicher Luer-Lock | |
5.2 bar (75 psi) | |
Bis zu 10 ml |
Puradisc 13 mm Polyvinylidendifluorid-Spritzenfilter, steril, 0,2 μm (50 St.) | |
0,2 μm | |
1,3 cm2 | |
Polypropylen (PP) | |
Männlicher Luer-Anschluss | |
Spritzenfilter | |
13 mm |