Learn More
Cytiva Puradisc™ Sterile 13 mm Spritzenfilter
Whatman™ Puradisc™ 13 mm-Spritzenfilter in steriler Ausführung eignen sich für die Probenvorbereitung biologischer und HPLC-Proben.
Marke: Cytiva 6786-1301
Additional Details : Gewicht : 0.16000kg
Beschreibung
- Diameter: 13mm
- Sample volume up to 10mL
- Low hold-up volume <25μL ensures maximum sample recovery
- Optional glass microfiber
- Tube-tip format (optional)
Spezifikation
Autoclavable | |
Nylon | |
Sterile | |
≤25 mL | |
Female luer lock | |
5.2 bar (75 psi) | |
Syringe Filter | |
13 mm |
Puradisc 13 mm Nylon Syringe Filter, 0.1 μm (50 pcs) | |
0.1 μm | |
1.3 cm2 | |
Polypropylene | |
Male luer | |
Pk. of 50 | |
Up to 10 mL |