Learn More
Cytiva Puradisc 13 mm-GMF-Spritzenfilter
Aus Glas-Mikrofaser. Whatman™ Whatman™ Puradisc GMF-Spritzenfilter in der Größe 13 mm sind hydrophil und zeichnen sich durch ihre hervorragende Kompatibilität mit organischen Lösungsmitteln sowie starken Säuren und Basen aus.
Marke: Cytiva 6820-1316
268.00 CHF gültig bis 2024-05-06
Benutzen Sie den Promotions-Code "21711" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.11700kg
Beschreibung
- Glasmikrofaserfilter
- Gute chemische Beständigkeit und hoher Probendurchsatz
- Rückhaltevolumen ≤25 μl
- Filterfläche: 1.3 cm2
- Polypropylengehäuse
- Autoklavierbar bei 121 °C für 20 Minuten
- Weiblicher Luer Lock-Einlass
- Männlicher Luer-Auslass
- Nicht steril
Spezifikation
Puradisc 13 mm GMF Spritzenfilter, GF/A, 1,6 μm (100 Stück) | |
1,6 μm | |
1,3 cm2 | |
Polypropylen (PP) | |
Männlicher Luer-Anschluss | |
100/Packung | |
Bis zu 10 ml | |
13 mm |
Glas-Mikrofaser | |
Nicht steril | |
≤25 μl | |
Weiblicher Luer-Lock | |
5.2 bar | |
Spritzenfilter | |
16,3 x 19,8 mm |
Sicherheit und Handhabung
- FILTER GLASS CIRCLE
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Karzinogenität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: glass, oxide, chemicals
- UNKNOWN ACUTE-100 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.
- UNKNOWN AQUATIC-Enthält 100% Bestandteile mit unbekannter Gewässergefährdung.