Learn More
Cytiva Puradisc 13 mm-GMF-Spritzenfilter
Aus Glas-Mikrofaser. Whatman™ Whatman™ Puradisc GMF-Spritzenfilter in der Größe 13 mm sind hydrophil und zeichnen sich durch ihre hervorragende Kompatibilität mit organischen Lösungsmitteln sowie starken Säuren und Basen aus.
Marke: Cytiva 6818-1304
932.00 CHF gültig bis 2024-05-06
Benutzen Sie den Promotions-Code "21711" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.49000kg
Beschreibung
- Glasmikrofaserfilter
- Gute chemische Beständigkeit und hoher Probendurchsatz
- Rückhaltevolumen ≤25 μl
- Filterfläche: 1.3 cm2
- Polypropylengehäuse
- Autoklavierbar bei 121 °C für 20 Minuten
- Weiblicher Luer Lock-Einlass
- Männlicher Luer-Auslass
- Nicht steril
Spezifikation
Puradisc 13 mm GMF Spritzenfilter, GMF, 0,45 μm (500 Stück) | |
Glas-Mikrofaser | |
1,3 cm2 | |
Weiblicher Luer-Lock | |
75 psi | |
≤10 ml | |
13 mm |
Ja | |
0,45 μm | |
Polypropylen (PP) | |
Männlicher Luer-Anschluss | |
500/Packung | |
16,3 x 19,8 mm |