Learn More
Cytiva PTFE-Membranscheiben
Artikelnummer. 11335404
Click to view available options
Porengröße:
0,2 μm
0,45 μm
1,0 μm
5 μm
Durchmesser (metrisch):
25 mm
37 mm
47 mm
50 mm
90 mm
150 mm
Packungsgröße:
25 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 11335404
Marke: Cytiva 10411411
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Klärung von Korrosionsmitteln, Lösungsmitteln und aggressiven Flüssigkeiten. Whatman™ PTFE-Membranscheiben eignen sich besonders gut für die HPLC-Analyse, wenn Feststoffpartikel zu bleibenden Schäden an der Säule führen können.
Zur Klärung von Korrosionsmitteln, Lösungsmitteln und aggressiven Flüssigkeiten.Whatman™ PTFE-Membranscheiben eignen sich besonders gut für die HPLC-Analyse, wenn Feststoffpartikel zu bleibenden Schäden an der Säule führen können.
  • Hydrophob
  • Chemisch stabil und inert
  • Kann bei Temperaturen bis zu 120 °C verwendet werden
  • Laminiert auf willkürlich angeordnetem Polypropylen-Trägermaterial
  • Für die Filtration mit organischen und chemisch aggressiven Lösungen oder Gasen
  • Besonders geeignet für die HPLC-Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material PTFE
Porengröße 0,2 μm
Hydrophobizität Hydrophob
Membrantyp TE 35
Anzahl pro Packung 50/Packung
Durchmesser (metrisch) 47 mm