Learn More
Cytiva PTFE-Membranscheiben
Click to view available options
Porengröße:
0,2 μm
0,45 μm
1,0 μm
5 μm
Durchmesser (metrisch):
25 mm
37 mm
47 mm
50 mm
90 mm
150 mm
Packungsgröße:
25 Stück
50 Stück
Beschreibung
Zur Klärung von Korrosionsmitteln, Lösungsmitteln und aggressiven Flüssigkeiten.Whatman™ PTFE-Membranscheiben eignen sich besonders gut für die HPLC-Analyse, wenn Feststoffpartikel zu bleibenden Schäden an der Säule führen können.
- Hydrophob
- Chemisch stabil und inert
- Kann bei Temperaturen bis zu 120 °C verwendet werden
- Laminiert auf willkürlich angeordnetem Polypropylen-Trägermaterial
- Für die Filtration mit organischen und chemisch aggressiven Lösungen oder Gasen
- Besonders geeignet für die HPLC-Analyse
Spezifikation
Spezifikation
| Material | PTFE |
| Porengröße | 1,0 μm |
| Hydrophobizität | Hydrophob |
| Membrantyp | TE 37 |
| Anzahl pro Packung | 50/Packung |
| Durchmesser (metrisch) | 50 mm |