Learn More
Cytiva 47MM 0,8ÁM MEMBRAN PES D=47 mm (VE=100 Stück)
Whatman Polyethersulfon (PES) Membranfilter aus dem Life Sciences Geschäft von Cytiva sind hydrophil und stabil im alkalischen pH-Wert und eignen sich daher für biologische Proben und wässrige Anwendungen.
Marke: Cytiva 111164
Additional Details : Gewicht : 0.04000kg
Beschreibung
- Die geringe Proteinbindung minimiert die unspezifische Proteinadsorption
- Hydrophile Membran, geeignet für wässrige Anwendungen, besonders bei alkalischem pH-Wert
- Glatte Oberfläche für eine einfache Zählung von Mikroorganismen
Spezifikation
0,8 μm | |
47 mm |