Learn More
Cytiva POLYDISC TF 50MM PTFE (VE=10 EA)
Vielseitige, wiederverwendbare Filter für große Probenvolumen
Marke: Cytiva 6720-5001
170.05 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.19000kg
Beschreibung
Die verfügbaren Optionen für Filtrationsmedien eignen sich für eine Reihe von wässrigen und organischen Proben
- Hydrophobe PTFE-Membran zur Filtration mit chemisch aggressiven Lösungen, Reagenzien und organischen Lösungsmitteln
- Hochreines Gehäuse aus Polypropylen gewährleistet die Reinheit der Proben
- 50 mm-Filter
- Kann in Verbindung mit einer Spritze verwendet werden oder über Stecknippel-Schlauchanschlüsse in Reihe angeschlossen werden (Schlauch mit 6 bis 10 mm Innendurchmesser)
- Autoklavierbar
- Leicht (11.5 g)
- Biosicher
- 1 μm-Gerät verfügt über einen Vorsatzfilter aus Polypropylen für den Einsatz bei starker Kontamination
Aufgrund von Produkteinschränkungen können wir dieses Produkt nicht online verkaufen. Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst unter 1-800-766-7000 oder schicken Sie eine E-Mail an CS.WebEmail@thermofisher.com.
Für Inline-Filtrations- und Isolationsanwendungen bei Pharmazeutika, in der biotechnologischen Forschung, in Labors und in der Elektronik.
Compliance
Mit der Siedepunkt-Methode auf Integrität prüfbar
Spezifikation
Polydisc TF-Filter, Polypropylen, 0.1 μm (10 St.) | |
0,1 μm | |
Zur Probenvorbereitung von Grundwasserproben für die Analyse gelöster Schwermetalle | |
Schlauchdüse 6 bis 10 mm ID-Schlauch |
PTFE | |
16 cm2 | |
Polypropylen (PP) | |
50 mm |