Learn More
Cytiva In-line-Filter Polydisc GW (Grundwasser)
Ermöglicht die Filtration großer Mengen selbst bei stark partikelhaltigen Proben. Whatman™ Polydisc GW In-Line-Filter sind chargenzertifiziert für niedrige Hintergrundwerte zur Bestimmung von Spurenelementen.
283.00 CHF - 630.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Material (Membran) | Polyamid |
Porengröße | 0,45 μm |
Filtrationsbereich | 20,4 cm2 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Vorbereitung großer Mengen von Grundwasserproben für die Analyse auf gelöste Schwermetalle |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11379194
|
Cytiva
10463400 |
20er-Packung |
283.00 CHF
20 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11389194
|
Cytiva
10463401 |
50 Packung |
630.00 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
In-Line-Filter eignen sich speziell für die Aufbereitung von Grundwasserproben bei der Analyse von gelösten Schwermetallen.- Vorfilter aus Quarzfaser und Membranfilter aus Polyamid (Nylon)
- Große Filterfläche mit hoher Schmutzbelastbarkeit
- Hochreines Gehäuse aus Polypropylen gewährleistet die Reinheit der Proben
- 50 mm-Filtergeräte
- Autoklavierbar
- Leicht (11.5 g)
- Wiederverwendbare Filter
- Passend für Schlauchdüsen von 6 bis 14 mm
Compliance
Erfüllt die Anforderungen und Vorschriften von NEN und EPA
Spezifikation
Autoklavierbar | |
0,45 μm | |
Vorbereitung großer Mengen von Grundwasserproben für die Analyse auf gelöste Schwermetalle | |
Schlauchdüse 6 bis 14 mm ID-Schlauch | |
Polydisc GW-Filter | |
52 mm |
Polyamid | |
20,4 cm2 | |
Polypropylen (PP) | |
4.5 bar (65 psi) | |
Bis zu 200 ml | |
50 mm |