Learn More
Cytiva Whatman™ Polycap Einwegkapseln: TC 75
Artikelnummer. 11359154
Ansicht ändern
Click to view available options
Porengröße:
0,2/0,1 μm
0,2/0,2 μm
0,6/0,45 μm
1,0/1,0 μM
Art des Einlasses:
1/2 SB Schlauchanschluss am Einlass, 3/8 bis 1/2 in.,
3/8-1/2 in. 1/2 in. SB Einlass und Auslass (1 Stück)
SB Schlauchanschluss am Einlass und Auslass, 1/4 bis 3/8 in.
SB Schlauchanschluss am Einlass, 1/4 bis 3/8 in.
Art des Auslasses:
1/2 SB Schlauchanschluss am Einlass und Auslass, 3/8 bis 1/2 in.
SB Schlauchanschluss am Auslass, 1/4 bis 3/8 in.
SB Schlauchanschluss am Einlass und Auslass, 1/4 bis 3/8 in.
Schlauchanschluss am Auslass mit Füllglocke, 1/4 bis 3/8 in.
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porengröße Art des Einlasses Art des Auslasses unitSize
11359154 0,2/0,2 μm SB Schlauchanschluss am Einlass, 1/4 bis 3/8 in. Schlauchanschluss am Auslass mit Füllglocke, 1/4 bis 3/8 in. 1 Stück
11319154 0,2/0,1 μm SB Schlauchanschluss am Einlass, 1/4 bis 3/8 in. SB Schlauchanschluss am Auslass, 1/4 bis 3/8 in. 1 Stück
11389154 0,6/0,45 μm 1/2 SB Schlauchanschluss am Einlass, 3/8 bis 1/2 in., 1/2 SB Schlauchanschluss am Einlass und Auslass, 3/8 bis 1/2 in. 1 Stück
11349154 0,2/0,2 μm SB Schlauchanschluss am Einlass und Auslass, 1/4 bis 3/8 in. SB Schlauchanschluss am Einlass und Auslass, 1/4 bis 3/8 in. 1 Stück
11309164 1,0/1,0 μM 3/8-1/2 in. 1/2 in. SB Einlass und Auslass (1 Stück) 1/2 SB Schlauchanschluss am Einlass und Auslass, 3/8 bis 1/2 in. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11359154 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 67157502
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    162.00 CHF
    147.76 CHF / 1 Stück
    Sparen 14.24 CHF
    8% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Polycap TC-Filter zur Sterilfiltration von wässrigen Lösungen für biologische und Gewebekulturen
  • Zweilagiger Filter für lange Lebensdauer und hohe Effizienz
  • Steril, nicht-pyrogen
  • Filtrationskapseln mit Sterilisationsgrad
  • 0.2 μm-Kapseln erfüllen die Vorgaben zur Bakterienretention gemäß ASTM F838-83
  • Membran mit geringer Proteinbindung
  • Hydrophil; wenig extrahierbare Stoffe
  • Mit Einlassbelüftung
  • Filtermedien: Zwei Schichten aus Polyethersulfon (PES)
Sterile Filtration von biologischen und Gewebekulturlösungen. Primär für wässrige Lösungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung PolyCap TC75 Kapselfilter, 0.2/0.2 μm, steril, mit SB-Einlass und -Auslass plus Abfüllglocke (1 pc + FB)
Material (Membran) PES
Porengröße 0,2/0,2 μm
Sterilität Steril
Filtrationsbereich 930 cm2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sterile Filtration von biologischen und Gewebekulturlösungen. Primär für wässrige Lösungen
Gehäusematerial Polypropylen
Art des Einlasses SB Schlauchanschluss am Einlass, 1/4 bis 3/8 in.
Max. Druck 4,1 bar (60 psi)
Art des Auslasses Schlauchanschluss am Auslass mit Füllglocke, 1/4 bis 3/8 in.