Learn More
Cytiva pH-Indikatorpapier, Heftformat
Genaue Messwerte bei zahlreichen routinemäßigen pH-Wert-Bestimmungen
Marke: Cytiva 2600-500
120.65 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.35280kg
Beschreibung
Genaue Messwerte bei zahlreichen routinemäßigen pH-Wert-Bestimmungen
- Sofortige pH-Messwerte.
- Genaue Messwerte bei zahlreichen routinemäßigen pH-Wert-Bestimmungen.
- Preiswert.
- Praktisch und tragbar für den Einsatz vor Ort.
Spezifikation
Kongo-Rot | |
Streifen | |
1 pH-Einheiten | |
pH-Indikator-Buch |
1 bis11 | |
Die rasche Bestimmung von pH-Werten hat zu vielen Anwendungen in Labors und in der Industrie geführt | |
20 Streifen mit weitem Bereich (pH 1 bis 11), Maßeinteilung in 1 pH-Einheiten, Innencover mit Farbvergleichsdiagramm, 20 Blätter pro Buch, 10 Sets von 10 Büchern pro Packung |