Learn More
Cytiva Nytran™ SuperCharge Membranen
Artikelnummer. 11979287
Click to view available options
Größe (metrisch):
11 x 14cm;
20cm x 3m
30m x 3cm
8,2 cm Durchm.
Format:
Blatt
Rolle
Scheibe
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 11979287
Marke: Cytiva 10416296
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Gleichmäßig auf beide Seiten einer Trägermatrix gegossen, wodurch eine ausgezeichnete Symmetrie erreicht wird und die Membranen flach aufliegen, ohne sich zu kräuseln
Nytran SuPerCharge (SPC)-Membran
  • Kombiniert eine sehr hohe positive Ladung mit einer höheren Nylondichte pro Flächeneinheit, um mehr Probenbindungsstellen zu erhalten
  • Mit einer sehr gleichmäßigen Porengröße und Porenverteilung, was zu größerer Reproduzierbarkeit oder besseren Ergebnissen pro Membran und von Blot zu Blot führt
  • Ermöglicht sowohl eine hohe positive Ladung als auch ein extrem niedriges Hintergrundrauschen
  • Bindungsvermögen: >600 μg/cm2
  • Geeignet für isotopischen und nicht-isotopischen Nachweis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Länge (metrisch) 30 cm
Breite (metrisch) 3 m
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geeignet für isotopischen und nicht-isotopischen Nachweis
Bindungsvermögen >600 μg/cm2
Format Rolle
Material Nylon
Porengröße 0,45 μm
Größe (metrisch) 30m x 3cm