Learn More
Cytiva Nytran™ SuperCharge Membranen
Click to view available options
Größe (metrisch):
11 x 14cm;
20cm x 3m
30m x 3cm
8,2 cm Durchm.
Format:
Blatt
Rolle
Scheibe
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
50 Stück
Beschreibung
Nytran SuPerCharge (SPC)-Membran
- Kombiniert eine sehr hohe positive Ladung mit einer höheren Nylondichte pro Flächeneinheit, um mehr Probenbindungsstellen zu erhalten
- Mit einer sehr gleichmäßigen Porengröße und Porenverteilung, was zu größerer Reproduzierbarkeit oder besseren Ergebnissen pro Membran und von Blot zu Blot führt
- Ermöglicht sowohl eine hohe positive Ladung als auch ein extrem niedriges Hintergrundrauschen
- Bindungsvermögen: >600 μg/cm2
- Geeignet für isotopischen und nicht-isotopischen Nachweis
Spezifikation
Spezifikation
| Länge (metrisch) | 20 cm |
| Breite (metrisch) | 3 m |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geeignet für isotopischen und nicht-isotopischen Nachweis |
| Bindungsvermögen | >600 μg/cm2 |
| Format | Rolle |
| Material | Nylon |
| Porengröße | 0,45 μm |
| Größe (metrisch) | 20cm x 3m |