Learn More
Cytiva Pierce™ Membranen aus Nylon
Beschreibung
- Mäßig aufgeladen—für Anwendungen, die eine geringere Aufladung erfordern, einschließlich Southern und Northern Blotting, Kolonie- und Plaque-Lifts sowie Punkt- und Slot-Blots
- Ausgezeichnetes Signal-Rausch-Verhältnis
- Bindungsvermögen: >400 μg/cm2
- Geeignet für isotopischen und nicht-isotopischen Nachweis
- Mit 0.2 und 0.45 μm Porengröße für optimale Retention von Oligos und größeren DNA-Fragmenten erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Länge (metrisch) | 30 cm |
| Breite (metrisch) | 3 m |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geeignet für isotopischen und nicht-isotopischen Nachweis |
| Bindungsvermögen | >400 μg/cm2 |
| Format | Rolle |
| Material | Nylon |
| Porengröße | 0,2 μm |
| Dimensions (LxW) | 300 x 30 cm |