Learn More
Cytiva™ Whatman™ Nuclepore hydrophile Membran
Artikelnummer. 16605685
Ansicht ändern
Click to view available options
Porengröße:
1 μm
2 μm
3 μm
8 μm
10 μm
12 μm
Durchmesser (metrisch):
13 mm
19 mm
25 mm
47 mm
90 mm
293 mm
Packungsgröße:
100 Stück
25 Stück
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porengröße Durchmesser (metrisch) Packungsgröße
16605685 1 μm 47 mm 100 Stück
16675675 1 μm 13 mm 100 Stück
16685675 1 μm 19 mm 100 Stück
16311426 8 μm 25 mm 100 Stück
16321426 8 μm 47 mm 100 Stück
16675665 10 μm 13 mm 100 Stück
16685665 10 μm 25 mm 100 Stück
16695665 10 μm 47 mm 100 Stück
16615675 12 μm 13 mm 100 Stück
16625675 12 μm 25 mm 100 Stück
16635675 12 μm 47 mm 100 Stück
16615685 1 μm 90 mm 25 Stück
16635685 1 μm 293 mm 25 Stück
16645665 3 μm 13 mm 100 Stück
16645685 2 μm 25 mm 100 Stück
16655685 2 μm 47 mm 100 Stück
16655665 3 μm 25 mm 100 Stück
16665665 3 μm 47 mm 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Artikelnummer. 16605685 Lieferant Cytiva™ Lieferanten-Nr. 10418712
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    161.00 CHF
    147.02 CHF / 100 Stück
    Sparen 13.98 CHF
    8% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nuclepore spurgeätzte hydrophile Membranen mit sehr definierter Porengrößen-Auschlussgrenze im Submikronbereich
  • Spurgeätzt für hochdefinierte Porengröße und hohe Porendichte
  • Mit PVP zwecks Hydrophilie behandelt
  • Niedriger Anteil an extrahierbaren Stoffen verringert das Kontaminationsrisiko beim Filtrieren
  • Hohe chemische Beständigkeit
  • Gute thermische Stabilität
  • Niedriger, konsistenter Aschegehalt
  • Geringe Eigengewichte
  • Glatte, flache Membranoberfläche zur guten Sichtbarkeit der Partikel
Anwendungen:
  • Bioassays
  • Zellbiologie
  • Umweltanalytik
  • Mikroskopie
  • Zytologie
  • Parasitologie
  • Bestimmte Luft- und Ozeanographieanalysen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Polycarbonat
Porengröße 1 μm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bioassays, Zellbiologie, Umweltanalyse, Mikroskopie, Zytologie, Parasitologie, Bestimmte Luft- und Ozeanographie-Analysen
Menge 100/Packung
Typ Nuclepore hydrophile Membran
Durchmesser (metrisch) 47 mm