Learn More
Cytiva Nuclepore™ Polycarbonat-Membranen, schwarz
Artikelnummer. 10208242
Click to view available options
Porengröße:
0,2 μm
0,4 μm
0.8μm
Durchmesser (metrisch):
25 mm
47 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 10208242
Marke: Cytiva 111156
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Reduziert die Hintergrundfluoreszenz zur Unterstützung der Epifluoreszenzmikroskopie. Schwarze Whatman™ Nuclepore™ Polycarbonat-Membranfilter verbessern die Sichtbarkeit und helfen, Mikroorganismen von anderen Partikeln zu unterscheiden.
  • Glatte, gerasterte, Polycarbonat-geätzte (PCTE) Membranoberfläche unterstützt effizient die Zählung von Mikroorganismen bei einer standardmäßigen Plattenzählung
  • Extrem niedrige unspezifische Absorption
  • Schnelle Ergebnisse bei standardmäßigen Plattenzählungen
  • Kompatibel mit der direkten Epifluoreszenz-Mikroskopie-Filtertechnik (DEFT), mit der Mikroorganismen direkt auf einem Filter gezählt werden können
  • DEFT kann in weniger als einer halben Stunde durchgeführt werden, wodurch der Standardprozess mit > 24 Stunden der Inkubation einer mikrobiellen Probe umgangen wird
  • Mikroskopische Membranfilter werden durch Spurenätzen hergestellt (Polycarbonat wird mit Strahlung beschossen und chemisch behandelt, um scharfe, gleichmäßige Filterporen zu erzeugen)
  • Entwickelt, um Mikroben effizient zu fangen, effektiver als andere Filtermedien für bestimmte Mikroorganismen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Weiß
Material Polycarbonat
Porengröße 0,2 μm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Epifluoreszenz-Verfahren, trinkbares Reinstwasser, Lebensmittel und Milchprodukte, Wein und Klinikelektronik
Anzahl pro Packung 100Pack
Typ Membranfilter
Durchmesser (metrisch) 47 mm