Learn More
Cytiva Vakuumfiltrationssysteme der Serie MV050
Beschreibung
- Produkttyp: vakuumfiltrationsverteiler
- Material: Edelstahl
- Volumen: 500 ml
- Autoklavierbar: Ja
- Stecker: Gummistopfen
- Filterdurchmesser: 47/50 mm
- Filtrationsfläche: 12,5 cm2
- Zur Verwendung mit (Anwendungen): Mikrobiologie, Biochemie und Hydrobiologie. Rückstandsanalyse, Präzipitationsanalyse und Kontaminationsprüfung (Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Pharmaindustrie und Kosmetikindustrie)
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Verbinder | Gummistopfen |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | MV050 Verteiler |
| Material | Edelstahl |
| Sterilität | Unsteril |
| Filtrationsbereich | 12,5 cm2 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Mikrobiologie, Biochemie und Hydrobiologie. Rückstandsanalyse, Präzipitationsanalyse und Kontaminationsprüfung (Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Pharmaindustrie und Kosmetikindustrie) |
| Enthält | Schnellverschlussklammer |
| Modell | MV050A/0 |
| Mehr anzeigen |