Learn More
Cytiva Gemischte Celluloseestermembranen, Kreise
Artikelnummer. 11354834
Click to view available options
Porengröße:
0,45 μm
Artikelnummer. 11354834
Marke: Cytiva 7153104
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Glattere und einheitlichere Oberfläche im Vergleich zu Filtern aus reiner Nitrozellulose
  • In steriler Ausführung für problematische Anwendungen erhältlich
  • Ausgezeichneter Kontrast für einfachere Partikelerkennung
  • Ungiftige Gitter gewährleisten die Probenintegrität
  • Schwarze glatte und schwarze Gittermembranen
  • Mischung aus Cellulosenitrat und Celluloseacetat
  • Hoher Grad an innerer Oberfläche für höhere Adsorption des Produkts
  • Hohe Schmutzbeladungskapazität
  • Biologisch inert mit guter thermischer Stabilität
  • Keine oberflächenaktiven Stoffe, die die Proben kontaminieren könnten
  • Die gleichförmige mikroporöse Struktur der Membran erzielt hohe Durchflussraten
  • Thermisch stabil
  • Klärfiltration oder Sterilisation von wässrigen Lösungen
  • Zytologie
  • Luftüberwachung
  • HPLC-Proben (wässrig)
  • Viruskonzentration
  • Partikelanalyse
  • Biologische Assays
  • Für die Lebensmittelmikrobiologie einschließlich Zählung von E. coli in Lebensmitteln
  • Bakteriologische Untersuchungen
  • Partikelzählung in Flüssigkeiten und Aerosolen
  • Hefen und Schimmelpilze
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Weiß
Material MCE
Porengröße 0,45 μm
Sterilität Steril
Einzeln verpackt Ja
Anzahl pro Packung 100
Typ Kariert (weißes Raster), mit Pad
Durchmesser (metrisch) 47 mm
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: nitrocellulose