Learn More
Cytiva Membranfilter aus Cellulosemischester
Whatman™ Membranfilter aus Zellulose-Mischester sind biologisch inert und bestechen dank ihrer großen Innenfläche durch eine höhere Produktabsorption.
Marke:  Cytiva 10409834
598.50 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.04300kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11979217
  • 630.00 CHF / 400 Stück
Verfügbar ab: 20-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Sterile Optionen für kritische Anwendungen verfügbar
  • Kontrast für leichtere Partikelerkennung
  • Gitter sind ungiftig und hemmen das Bakterienwachstum nicht, wodurch die Integrität der Probe gewährleistet wird
  • Schwarze glatte und schwarze gerasterte Membranen bestehen aus einer Mischung aus Cellulosenitrat und Celluloseacetatat
  • Höhere Schmutzaufnahmekapazität
  • Biologisch inert mit guter thermischer Stabilität
  • Keine Tenside zur Kontamination der Proben
  • Gleichmäßige mikroporöse Membranstruktur ermöglicht hohe Durchflussraten
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Membran-Butler
0,6 μm
Zur quantitativen Beurteilung des Mikroorganismen-Gehalts
Hydrophil
400
0,31cm
266 °F
Membranmaterial
4,7 cm
Schwarz
Zellulosemischester
Steril
Weiß
ME26
Mittel
Gitter
130 °C
1,85 in.
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: nitrocellulose
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation