Learn More
Cytiva Membranfilter aus Cellulosemischester
Whatman™ Membranfilter aus Zellulose-Mischester sind biologisch inert und bestechen dank ihrer großen Innenfläche durch eine höhere Produktabsorption.
Marke:  Cytiva 10407324
593.75 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.04300kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11395374
  • 625.00 CHF / 400 Stück
Verfügbar ab: 20-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Sterile Optionen für kritische Anwendungen verfügbar
  • Kontrast für leichtere Partikelerkennung
  • Gitter sind ungiftig und hemmen das Bakterienwachstum nicht, wodurch die Integrität der Probe gewährleistet wird
  • Schwarze glatte und schwarze gerasterte Membranen bestehen aus einer Mischung aus Cellulosenitrat und Celluloseacetatat
  • Höhere Schmutzaufnahmekapazität
  • Biologisch inert mit guter thermischer Stabilität
  • Keine Tenside zur Kontamination der Proben
  • Gleichmäßige mikroporöse Membranstruktur ermöglicht hohe Durchflussraten
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Gitter
0,45 μm
Schwarz
ME25
Membranfilter
Weiß
Zellulosemischester
Steril
Hydrophil
400
50 mm
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: nitrocellulose
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation