Learn More
Cytiva Membranfilter aus Cellulosemischester
Whatman™ Membranfilter aus Zellulose-Mischester sind biologisch inert und bestechen dank ihrer großen Innenfläche durch eine höhere Produktabsorption.
Marke: Cytiva 10406872
185.25 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.01100kg
Beschreibung
- Sterile Optionen für kritische Anwendungen verfügbar
- Kontrast für leichtere Partikelerkennung
- Gitter sind ungiftig und hemmen das Bakterienwachstum nicht, wodurch die Integrität der Probe gewährleistet wird
- Schwarze glatte und schwarze gerasterte Membranen bestehen aus einer Mischung aus Cellulosenitrat und Celluloseacetatat
- Höhere Schmutzaufnahmekapazität
- Biologisch inert mit guter thermischer Stabilität
- Keine Tenside zur Kontamination der Proben
- Gleichmäßige mikroporöse Membranstruktur ermöglicht hohe Durchflussraten
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Zellulosemischester | |
Steril | |
Hydrophil | |
ME25 | |
Mittel | |
Gitter | |
130 °C | |
50 mm |
Weiß | |
0,45 μm | |
Schwarz | |
Zwischenlagepapier | |
100 | |
0,31cm | |
266 °F | |
Membranfilter |
Sicherheit und Handhabung
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: nitrocellulose