Learn More
Cytiva Minifold I Spot-Blot-System
Minifold I Spot-Blot-System, komplette 96 Well (Acryl)
Marke: Cytiva 10447850
Additional Details : Gewicht : 1.90000kg
Beschreibung
- Einfach zu montierendes System
- Erhältlich in drei austauschbaren Konfigurationen für Spot-, Dot- und Slot-Blots.
- Für alle Arten von Transfermembranen: Ermöglicht die Auswahl der Membran mit der höchsten Bindungskapazität.
Spezifikation
Minifold I Spot-Blot-System | |
Acryl 96-Well Verteilerapparat, 5 x Protran BA85-Bögen, 5 x 3 mm-Chr-Bögen | |
Acryl | |
200 μL/well |