Learn More
Cytiva Mini-UniPrep spritzenlose Filter mit RC-Membranen
Proben werden in einem Drittel der Zeit verarbeitet. Whatman™ Mini-UniPrep™ spritzenlose Filter mit RC-Membranen bieten eine schnellere und einfachere Art und Weise, um Partikel aus Proben für die HPLC- und UHPLC-Analyse zu entfernen. Membranen aus regenerierter Cellulose (RC) werden aus reiner Cellulose ohne Benetzungsmittel hergestellt
Marke:  Cytiva UN503NPERC
2474.75 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.95000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11395114
  • 2605.00 CHF / 1000 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Mini-UniPrep spritzenlose Filter bieten:
  • 4 ml-Kammer mit Kolben
  • Abmessung: Gleiche Größe wie Fläschchen der Abmessungen 12 x 32 mm
  • Vormontierte Kappe aus Polypropylen mit Septum
  • Integrierte Filtrationsmembran
  • Maximale Betriebstemperatur: 50 °C
RC-Membrane bieten Folgendes:
  • Spontan benetzend mit sehr guter Nassfestigkeit
  • Mit besonders hoher chemischer Beständigkeit, für wässrige und organische Lösungsmittel geeignet
  • Hydrophil
  • Mechanisch belastbar
  • Verwendbar bis 180 °C
Spezifikation
Spezifikation
Regenerierte Cellulose
1000/Pckg.
0,4 ml (Kammer)
0,2 μm
Spritzenlose Filter