Learn More
Cytiva Mini-UniPrep™ spritzenlose Filter mit vorgeschlitztem Septum
Proben werden in einem Drittel der Zeit verarbeitet. Whatman™ Mini-UniPrep™ spritzenlose Filter mit vorgeschlitzten Septen bieten eine schnellere und einfachere Art und Weise zum Entfernen von Partikeln aus Proben für die HPLC- UHPLC-Analyse.
Marke:  Cytiva US203NPUAQU
266.19 CHF gültig bis 2024-05-06
Benutzen Sie den Promotions-Code "21711" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.27000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11969414
  • 294.00 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Eliminiert Probleme durch das Einbohren der Nadel durch wiederholte automatisierte Probennahme. Die Standardausführung ist durchsichtig. Die Verwendung mit Standard-Robotertechnik von HPLC-Instrumenten mit empfindlichen Nadeln ermöglicht einen höheren Durchsatz.
  • Für Hochdurchsatz-Automatisierung
  • Durch die Kappe mit geschlitztem Septum können die Mini-UniPrep Einheiten mit aktueller Robotertechnik in HPLC-Instrumenten für Hochdurchsatzautomatisierung verwendet werden.
  • Die robuste, aber flexible Kappe mit geschlitztem Septum wurde speziell für Instrumente mit empfindlichen Probennahmeanforderungen entwickelt.
  • Die Verdunstung der Probe ist minimal.
  • Steigern Sie die Laborproduktivität und -effizienz, indem Sie Proben im Vergleich zu herkömmlichen Spritzenfiltern um ein Drittel schneller verarbeiten. Besteht aus einer 0.5 ml-Kammer und einem Kolben mit Filtrationsmembran an einem Ende und einem vormontierten Verschluss/Septum am anderen Ende.
  • Die Spritzenfilter passen in einen Autosampler, der 12 × 32 mm-Fläschchen fasst. Alternativ kann das Septum mit einer Nadel durchstoßen und die Probe zur manuellen Einspritzung in einen Analysator aufgezogen werden.
Nylon (NYL)
  • Probentyp: Von Natur aus hydrophile, wässrige/organische Proben im pH-Bereich 3 bis 10
Polytetrafluorethylen (PTFE)
  • Probentyp: Hydrophob, für Proben > 50 % organische Lösungsmittel
Polyvinylidendifluorid (PVDF)
  • Probentyp: Wässrig/≤60 % organisches Lösungsmittel – Medien mit geringer nicht-spezifischer Proteinbindung
Die Filtereinheit sollte nicht überfüllt oder in einem Winkel komprimiert werden, bevor der Filter luftdicht verschlossen ist. Flüssigkeit könnte aus dem Belüftungsloch austreten und so zum Verlust der Probe oder zu einer Verletzung führen.
Anwendungen:
  • Routinemäßige HPLC-/UHPLC-Analyse
  • Verbundassays
  • Einheitlichkeit des Inhalts
  • Proteinfällung
  • Löslichkeitstest
  • Prüfung der Wirkstoff-Freisetzung
  • Probenfiltration
  • Standard-Robotertechnik für HPLC-Instrumente mit empfindlichen Nadeln ermöglicht einen höheren Durchsatz.
  • Lichtempfindliche Proben
  • Ionenchromatographie
Bestellinformation
Es sind auch Filter mit Bördelverschluss erhältlich, um einen problemlosen Betrieb mit Shimadzu™ Autosamplern zu ermöglichen.
Der Multiprobenkompressor kann bis zu sechs Proben gleichzeitig verarbeiten, wodurch die Verarbeitungszeit der Proben weiter verbessert wird.
Spezifikation
Spezifikation
PVDF
Routinemäßige HPLC/UHPLC-Analysen, Verbundassays, Gleichförmigkeit, Proteinpräzipitation, Löslichkeitstests, Probenfiltration, ermöglicht größere Durchsätze bei standardmäßiger Robotik bei HPLC-Geräten mit empfindlichen Nadeln, lichtempfindlich
Spritzenlose Filter
0,45 μm
100/Packung