Learn More
Cytiva Mini-UniPrep™ spritzenlose Filter mit vorgeschlitztem Septum
Proben werden in einem Drittel der Zeit verarbeitet. Whatman™ Mini-UniPrep™ spritzenlose Filter mit vorgeschlitzten Septen bieten eine schnellere und einfachere Art und Weise zum Entfernen von Partikeln aus Proben für die HPLC- UHPLC-Analyse.
Marke: Cytiva US503NPEORG
2550.75 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 2.70000kg
Description
Eliminiert Probleme durch das Einbohren der Nadel bei wiederholten automatisierten Probenahmen. Die Standardausführung ist durchsichtig. Die Verwendung mit Standard-Robotertechnik von HPLC-Instrumenten mit empfindlichen Nadeln ermöglicht einen höheren Durchsatz.
- Für Hochdurchsatzautomatisierung
- Durch die Kappe mit geschlitztem Septum können die Mini-UniPrep Einheiten mit aktueller Robotertechnik in HPLC-Instrumenten für die Hochdurchsatzautomatisierung verwendet werden.
- Die robuste, aber flexible Kappe mit geschlitztem Septum wurde speziell für Instrumente mit empfindlichen Probenahmeanforderungen entwickelt.
- Die Verdunstung der Probe ist minimal.
- Mit diesen bequemen Spritzenfiltern verarbeiten Sie Proben in einem Drittel der Zeit und verbessern so die Produktivität und Effizienz Ihres Labors. Besteht aus einer Kammer mit einer Kapazität von 0.5 ml sowie einem Kolben mit einer Filtrationsmembran an einem Ende und einer aufgesetzten Kappe mit Septum am anderen Ende.
- Die Spritzenfilter passen in einen Autosampler, der 12 × 32 mm-Fläschchen fasst. Alternativ kann das Septum mit einer Nadel durchstoßen und die Probe zur manuellen Einspritzung in einen Analysator aufgezogen werden.
Nylon (NYL)
- Art der Probe: Inhärent hydrophile, wässrige/organische Proben mit einem pH-Wert zwischen 3 und 10
- Art der Probe: Hydrophob, für Proben mit >50 % organischem Lösungsmittel
- Art der Probe: Wässrig/≤60 % organisches Lösungsmittel – Medien mit geringer nicht-spezifischer Proteinbindung
Die Filtereinheit sollte nicht überfüllt oder in einem Winkel komprimiert werden, bevor der Filter luftdicht verschlossen ist. Flüssigkeit könnte aus dem Belüftungsloch austreten und so zum Verlust der Probe oder zu einer Verletzung führen.
Anwendungen:
- Routine-HPLC/UHPLC-Analyse
- Kombinationsassays
- Gehaltseinheitlichkeit
- Proteinfällung
- Löslichkeitstests
- Auflösungstests
- Probenfiltration
- Standard-Robotertechnik in HPLC-Instrumenten mit empfindlichen Nadeln, wodurch ein höherer Durchsatz ermöglicht wird.
- Lichtempfindliche Proben
- Ionenaustauschchromatographie
Order Info
Die Filter sind auch mit Bördelverschluss lieferbar, um eine problemlose Anwendung bei Shimadzu™ Autosamplern zu ermöglichen.
Der Multiprobenkompressor kann bis zu sechs Proben gleichzeitig aufnehmen und führt somit zu einer noch besseren Probenverarbeitungszeit.
Specifications
PTFE | |
Routinemäßige HPLC/UHPLC-Analysen, Verbundassays, Gleichförmigkeit, Proteinpräzipitation, Löslichkeitstests, Probenfiltration, ermöglicht größere Durchsätze bei standardmäßiger Robotik bei HPLC-Geräten mit empfindlichen Nadeln, lichtempfindlich | |
Spritzenloser Filter, geschlitzte Septa |
0,2 μm | |
1000/Pckg. |