Learn More
Cytiva Mini-UniPrep™ spritzenlose Filter: Standardfilter
Proben werden in einem Drittel der Zeit verarbeitet. Whatman™ Mini-UniPrep™ spritzenlose Filter bieten eine schnellere und einfachere Art und Weise, um Partikel aus Proben für die HPLC- und UHPLC-Analyse zu entfernen.
Marke:  Cytiva UN203NPUORG
309.36 CHF gültig bis 2024-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21663" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.24660kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11378744
  • 410.00 CHF / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Proben werden in einem Drittel der Zeit verarbeitet.Whatman™ Mini-UniPrep™ spritzenlose Filter bieten eine schnellere und einfachere Art und Weise, um Partikel aus Proben für die HPLC- und UHPLC-Analyse zu entfernen.
  • Vormontierter, kompletter Filtrierprozess, macht Spritzenfilter, Spritzen, Fläschchen und Septum überflüssig, reduziert Kosten bis zu 40 %
  • Große Auswahl an Membranen mit Porengrößen von 0.2 bis 0.45 μm, um spezifische Anforderungen der Probe zu erfüllen
  • Mit den meisten gängigen Autosamplern kompatibel
  • Weniger Verbrauchsmaterialien erforderlich
  • Der Kolben enthält eine Filtermembran an einem Ende und eine vormontierte Kappe/ein vormontiertes Septum an der anderen Seite
  • Kann entweder manuell oder mit einer Kompressionseinheit verwendet werden
  • Verarbeitet bis zu 6 Proben gleichzeitig, wodurch die Probenverarbeitungszeit weiter verbessert und die Beanspruchung der Hand reduziert wird
  • Passen auf einen Autosampler, der 12 x 32 mm-Fläschchen fasst.
  • ALTERNATIV kann das Septum mit einer Nadel durchstoßen und die Probe zur manuellen Einspritzung in einen Analysator aufgezogen werden
Spezifikation
Spezifikation
Durchscheinend
Ja
PTFE-beschichtete Silikon-Gummisepta
0,45 μm
Polypropylen (PP)
100/Pckg.
50 °C
0,4 mL
Entspricht der Größe von 12 x 32-mm-Fläschchen
Autosampler, Kompressor
PTFE
Routinemäßige HPLC/UHPLC-Analyse; Probenfiltration; Verbundassays; Gleichförmigkeit des Inhalts; Proteinfällung; Löslichkeits-/Wirkstoff-Freisetzungstests; Ionenchromatographie
Fläschchen mit integrierter Filtrationsmembran, Kolben und Verschluss/Septen
0,6 bar / 8 psi (zum Komprimieren)
Spritzenlose Filter