Learn More
Cytiva Mini-UniPrep™ G2 Starterpack mit spritzenlosen Filtern
Kombinierter All-in-One-Filter für Autosampler-unterstützte UHPLC/HPLC-Analysen.
Marke: Cytiva GS203NPUAQUSP
551.00 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.68000kg
Includes: Autosamplerfläschchen, Kolben mit angebrachter Filtermembran, Kappe mit geschlitztem Septum
Beschreibung
- Borosilikatglaskammer mit Standard- oder Schlitzseptumkappe
- Lichtdurchlässiges oder bernsteinfarbenes Gehäuse
- Mit integriertem Autosamplerfläschchen, Kolben mit angebrachter Filtermembran
- Fasst 0.5 ml ungefilterte Proben
- Starterpack beinhaltet einen Handkompressor
Spezifikation
Spritzenlose Filter | |
PVDF | |
Durch Autosampler unterstützte UHPLC/HPLC-Analyse | |
Autosampler-Fläschchen, Kolben mit angebrachter Filtermembran, geschlitzter Septumdeckel | |
G2 Starter-Kit |
Borosilikatglas | |
0,45 μm | |
Durchscheinend mit Slit-Septumverschluss | |
100 | |
0,5 mL |