Learn More
Cytiva Mini-UniPrep™ G2 Starterpack mit spritzenlosen Filtern
Kombinierter All-in-One-Filter für Autosampler-unterstützte UHPLC/HPLC-Analysen.
Marke: Cytiva GN203APEAQUSP
551.00 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.68000kg
Includes: Autosamplerfläschchen, Kolben mit angebrachter Filtermembran, Kappe mit geschlitztem Septum
Description
- Borosilikatglaskammer mit Standard- oder geschlitztem Septumverschluss
- Transparentes oder bernsteinfarbenes Gehäuse
- Mit integriertem Autosampler-Fläschchen, Kolben mit integrierter Filtermembran
- Für 0.5 ml ungefilterte Probe
- Das Starterpaket enthält einen Handkompressor
Specifications
Spritzenlose Filter | |
PVDF | |
Durch Autosampler unterstützte UHPLC/HPLC-Analyse | |
Autosampler-Fläschchen, Kolben mit aufgesetzter Filtermembran, Standardkappe | |
G2 Starter-Kit |
Borosilikatglas | |
0,2 μm | |
Bernsteinfarben mit Standardkappe | |
100 | |
0,5 mL |