Learn More
Cytiva MicroPlus und ME Membranfilter
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
47 mm
50 mm
Farbe:
Grün
Weiß
Rasterfarbe:
Schwarz
Weiß
Filtercode:
MicroPlus-21 STL
MicroPlus-21ST
MicroPlus-31STL
MicroPlus-41STL
Packungsgröße:
100 Stück
400 Stück
Beschreibung
Die Membranfiltration (MF) eignet sich hervorragend zur Bestimmung und Zählung von mikrobiellen Kontaminanten.
- Spezielle Membranfilter aus Cellulosenitrat zur mikrobiologischen Qualitätskontrolle
- Hohe mechanische Festigkeit
- Hohe Durchflussrate
- Steril, einzeln verpackt
- Alle Membranfilter haben ein kontrastreiches Gitter (3.1 mm)
- Typ STL in Spenderboxen für einfache Entnahme und sichere Handhabung mit dem Membran-Butler
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Weiß |
| Material (Membran) | MicroPlus-21ST |
| Porengröße | 0,45 μm |
| Sterilität | Steril |
| Filtercode | MicroPlus-21ST |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Mikrobiologische Qualitätskontrolle |
| Rasterfarbe | Weiß |
| Größe (metrisch) Raster | 31mm |
| Oberflächentyp | Gitter |
| Durchmesser (metrisch) | 50 mm |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Achtung
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 1