Learn More
Cytiva ME 25 Membranen aus Zellulosemischester ohne Aufdruck
Leichtere Zählung und weniger Ermüdung der Augen dank Farbkontrast zwischen Oberfläche und Kolonien. Whatman™ ME 25 Einfache Membranen aus Zellulosemischester zeichnen sich durch eine glattere und einheitlichere Oberfläche aus.
Marke: Cytiva 10401626
390.45 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.02600kg
Beschreibung
- Ausgezeichneter Kontrast für eine einfachere Partikelerkennung.
- Bietet eine große Innenoberfläche für eine bessere Produktabsorption.
- Höhere Verschmutzungsauffangkapazität.
- Biologisch inert mit guter thermischer Stabilität.
- Keine Kontamination von Proben durch Tenside.
- Hohe Durchflussraten durch die einheitliche, mikroporöse Struktur der Membran.
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Celluloseacetat und Cellulosenitrat-Gemisch | |
Unsteril | |
Glatt | |
ME25 | |
145 μm |
Gehäuse 2.8bar | |
0,45 μm | |
12,5 s/100 ml/12,5 cm2 | |
Zwischenlagepapier | |
50/Packung | |
110 mm |
Safety and Handling
- ME25, 0.45µm 110mm
Signal Word
- Achtung
Hazard Category
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Hazard Statement
- H228-Entzündbarer Feststoff.
Precautionary Statement
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Enthält: nitrocellulose