Learn More
Cytiva Reinigungstuch für Linsen
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
150 x 100 mm
300 x 200 mm
570 x 460 mm
Menge:
100 Blatt
625/Packung; 25 Täschchen mit 25 Tüchern
Packungsgröße:
100 Stück
500 Stück
625 Stück
Beschreibung
Für kratzerfreie Reinigungslösungen.Whatman™ Reinigungstücher für Linsen gewährleisten eine sichere Entfernung von Oberflächenfeuchte und Fett.
Das weiche, strukturierte, reißfeste Gewebe hinterlässt keine Fasern. Schutz von Linsen und andere optische Oberflächen aus Glas, Quarz oder Kunststoff vor Kratzern
- Chemisch rein und frei von Silikon und anderen Zusätzen
- Die hohe Saugfähigkeit bietet bessere Sicherheit bei der Entfernung von Oberflächenfeuchtigkeit und Fett.
- 0.035 bis 0.040 mm dick
- Papiergütegrad 105
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Linsenputztuch |
| Beschreibung | Keine Beschädigungen an Linsen oder optischen Oberflächen, faserfrei |
| Abmessungen (L x B) | 570 x 460 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Entfernt sicher Feuchtigkeit und Fett von Oberflächen, beschädigt keine Linsen oder optischen Oberflächen, hinterlässt keine Fasern |
| Menge | 100 Blatt |