Learn More
Cytiva X25 GLASFASERKARTUSCHE 30X80MM .
Zur Analyse von heißen und sauren Gasen, einschließlich Emissionskontrolle und Überwachung von Schornsteinabgasen. Whatman™ Extraktionshülsen aus Glas passen auf die meisten Soxhlet-Extraktoren und können mit Lösungsmitteln verwendet werden, die mit Cellulosehülsen nicht kompatibel sind.
Marke:  Cytiva 2811-308
174.80 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.29000kg
Artikelnummer. 11360384
  • 184.00 CHF / 25 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Zur Analyse von heißen und sauren Gasen, einschließlich Emissionskontrolle und Überwachung von Schornsteinabgasen.Whatman™ Extraktionshülsen aus Glas passen auf die meisten Soxhlet-Extraktoren und können mit Lösungsmitteln verwendet werden, die mit Cellulosehülsen nicht kompatibel sind.
  • 603G-Borosilikatglasfaserhülse ohne Bindemittel
  • Temperaturbeständig bis 500 °C (932 °F)
  • Wandstärken von 1 bis 1.5 mm
  • Es werden keine Bindemittel hinzugefügt
  • Die Anwendungen umfassen: Überwachung von Gasen in Schornsteinen, Soxhlet-Extraktion, Analyse von Pestizidrückständen, Bestimmung des Öl-/Fettgehalts von Lebensmitteln, Analyse von Öl und Fett in festen Abfällen
Spezifikation
Spezifikation
GE Whatman 603G Borosilikatglasfaserhülsen mit anorganischem Bindemittel sind flexibel zur Verwendung in einer breiten Palette kommerziell erhältlicher Soxhlet-Gerätesysteme.
30 mm
Überwachung von Gasen in Schornsteinen.Soxhlet-Extraktion.Analyse von Pestizidrückständen.Bestimmung des Öl-/Fettgehalts von Lebensmitteln.Analyse von Öl und Fett in festen Abfällen.
Soxhlet-Extraktor
80 mm
Extraktionshülse
1,18 in.
Borosilikatglasfaser
603G.
3,15 in.
500 °C