Learn More
Cytiva Hepa-Cap™ Leitungsfilter
Für den Einsatz in wissenschaftlichen, Forschungs- und Industrieumgebungen, in denen hohe Retention, Schmutzaufnahmekapazität und Durchflussraten erforderlich sind
Marke: Cytiva 2609T
344.85 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.43200kg
Beschreibung
- Doppelte Laminierung mit Polyester-Monofilament
- Hält 99.97 % aller Partikel ≥ 0.3 μm in der Luft zurück
- Geeignet für die Entfernung von Partikeln aus Luft und Gasen
- Sterilisierbar durch Autoklavieren mit Dampf
- Erlaubt den bidirektionalen Durchfluss
Spezifikation
Autoklavierbar | |
HEPA-CAP 36, Einlass 3/8 in. FNPT, Ausfluss 3/8 in. FNPT | |
Für den Einsatz in wissenschaftlichen, Forschungs- und Industrieumgebungen, in denen hohe Retention, Schmutzaufnahmekapazität und Durchflussraten erforderlich sind | |
3/8 Zoll | |
5 Stück | |
5/Pckg. | |
Einlass/Auslass: 0,375 in. |
HEPA-CAP 36 | |
0,3 μm | |
Polypropylen (PP) | |
4.1 bar (60 psi) | |
3/8 Zoll | |
Inline-Belüftungsfilter |