Learn More
Cytiva Whatman™ GV 025 Series Glass Vacuum Filtration Manifold
Click to view available options
Durchmesser (metrisch) Filter:
25 mm
45 mm
Produktlinie:
GV 025/0;
GV 025/2;
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Chemisch beständig gegenüber den meisten wässrigen und organischen Lösungsmitteln einschließlich Säuren und Laugen.
- Aus Borosilikatglas
- Dichtungen aus PTFE und Silikon
- Frittenfilter aus Glas vom Typ D2
- POM, RD14-Schlauchschraubverbindung
- Kann bei Temperaturen bis zu 200 °C verwendet werden
- Autoklavierbar und sterilisierbar mit Heißluft bis 180 °C
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Verbinder | Hose Connector: POM (RD14 Thread) |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Filtertyp | Glasfrittenfilter |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | GV 025 Replacement Parts |
| Material | Glas |
| Material (Membran) | Glas |
| Probenvolumen | 60 mL |
| Sterilität | Unsteril |
| Filtrationsbereich | 3,1 cm2 |
| Mehr anzeigen |