Learn More
Cytiva Whatman Gütegrade GF/F Glas-Mikrofaserfilter
Bindemittelfreier Mikrofaserfilter aus Borosilikatglas, der für die DNA-Reinigung, Proteinfällung und Toxizitätstests auf Deponien verwendet wird.
Marke: Cytiva 1825-185
200.45 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.04800kg
Beschreibung
- Whatman Grade GF/F bindemittelfreie Mikrofaserfaser aus Borosilikatglas wird häufig für Verfahren zur Reinigung von Biomolekülen wie DNA-Reinigung und Proteinfällung sowie für Toxizitätstests auf Deponien verwendet.
- Stringente Partikelretentionsgröße für die biochemische Filterung
- Die Anwendungen umfassen:
- DNA-Aufreinigung und -bindung
- Filtration zur Proteinaufreinigung
- Klärung schwieriger biochemischer Lösungen und Flüssigkeiten
- Toxizitätstests von Deponiesickewasser
- Aufgrund der strengen Partikelretentionsgrößenspezifikation und der reinen Borosilikatglaszusammensetzung wurde der Whatman Grade GF/F Glasmikrofaserfilter von der US Environmental Protection Agency (EPA) für die Entwicklung des Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP) 1311 ausgewählt. Er bleibt ein wichtiger Bestandteil für die Messung der Zusammensetzung von Deponiesickewasser
- Strenge Spezifikationen für die Partikelretention von 0,6 bis 0,8 μm
- Hergestellt aus reinem Borosilikatglas
- Whatman Gütegrad GF/F bindemittelfreie Glasmikrofaserfilter sind in einer Vielzahl von Größen in Scheiben und Bögen erhältlich.
- Dieser reine Borosilikatglasfaserfilter bietet eine sehr feine Partikelretention mit hohem Ladevermögen und hoher Durchflussrate.
- Finden Sie die richtige Partikelretention und -dicke für Ihre Analyse im Sortiment der Whatman bindemittelfreien Glas-Mikrofaser-Sortiment.
Spezifikation
19 s/100 ml/in.2 | |
Borosilikatglas | |
41 ml/min | |
Gütegrad GF/F | |
Scheibe | |
420 μm |
75 g/m2 | |
0,7 μm | |
DNA-Bindung und -aufreinigung | |
25/Packung | |
550 °C | |
185 mm |
Sicherheit und Handhabung
- FILTER GLASS CIRCLE
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Karzinogenität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: glass, oxide, chemicals
- UNKNOWN ACUTE-100 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.
- UNKNOWN AQUATIC-Enthält 100% Bestandteile mit unbekannter Gewässergefährdung.