Learn More
Cytiva Whatman Gütegrad 934-AH RTU Glasmikrofaserfilter, gebrauchsfertig
Wird häufig für die Analyse suspendierter Feststoffe verwendet.
Marke: Cytiva 9907-9436
152.95 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.27000kg
Beschreibung
- Vorgewaschene, vorgewogene RTU-Filter machen Vorbehandlungsschritte überflüssig, die sonst nach Standardmethode 2540D erforderlich sind.
- Feinpartikelretention von 1,5 μm bei hohen Flussraten
- Kann schwere, trübe Proben verarbeiten
Gebrauchsfertiger AbwasserfilterWhatman 934-AH RTU-Filter erfüllen die Anforderungen für die Gesamtanalyse suspendierter Feststoffe von Wasser gemäß der neuesten Ausgabe der Standardmethode 2540D. 934-AH RTU wird als Abwasserfilter für eine Vielzahl von Wasserüberwachungsanwendungen verwendet, einschließlich:
- Überwachung von Flüssen, Seen und Küstengewässern
- Analyse der gereinigten Ableitung von Abwasseraufbereitungsanlagen
- Überwachung von Abflusswasser aus Industrieanlagen
RTU-Filter sind in einer Aluminiumwanne verpackt, wobei das Filtergewicht deutlich auf einem hitzebeständigen Etikett aufgedruckt ist. Jede Wanne hat einen eindeutigen Barcode.
Spezifikation
3.7 s/100 ml/in2 | |
Unsere Whatman Glas-Mikrofaserfilterpapiere Gütegrad 934-AH RTU sind vorgewaschen, getrocknet (oder entzündet), gekühlt, ausgetrocknet und gewogen, wodurch die Vorbehandlungsschritte entfallen, die nach dem US EPA-Laborstandard Teil 2540 erforderlich sind | |
Borosilikatglas-Mikrofaser | |
934-AH RTU | |
Filter | |
47 mm |
64 g/m2 | |
Glas-Mikrofaser | |
1,5 μm | |
550 °C | |
341 ml/min |