Learn More
Cytiva Grad 597 hochwertige gefaltete Filterpapiere – rund
Zum Filtern von Kohlendioxid und für Trübungsmessungen bei der Analyse von Getränken. Whatman™ Filterpapier für qualitative Analysen, Rundpapiere mit Gütegrad 597 können auch zur Bestimmung des Fettgehalts bei der Lebensmittelanalyse eingesetzt werden.
Marke:  Cytiva 10311809
12.30 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.06300kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10655131
  • 12.95 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 07-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Filtert Kohlendioxid und Trübungen während der Getränkeanalyse.Whatman™ Rundes Filterpapier für qualitative Analysen (Gütegrad 597) kann auch verwendet werden, um den Fettgehalt in der Lebensmittelanalyse zu bestimmen.
Zellulosefilter für Lebensmittelprüfungen und zur Entfernung von CO2 und Trübung von Getränken.
  • Dünnes Filterpapier
  • Mittelschnell
  • Mittlere bis feine Partikelretention
Spezifikation
Spezifikation
Seed-Testpapier der Güteklasse 597, Kreis, 90 mm
Zellulose
4 bis 7 μm
Mittelschnell
Gütegrad 597
180 μm
3,54 in.
Scheibe
7 μm
Ca. 140 s
Ein Standard-Filter für viele verschiedene analytische Routine-Anwendungen in verschiedenen Branchen wie z. B. Lebensmitteluntersuchungen (z. B. Bestimmung des Fettgehalts) oder Entfernen von Kohlendioxid und Trübung aus Getränken (z. B. Bieranalyse)
100/Packung
Filterpapier für qualitative Analysen
90 mm