Learn More
Cytiva Grad 597 hochwertige gefaltete Filterpapiere – rund
Zum Filtern von Kohlendioxid und für Trübungsmessungen bei der Analyse von Getränken. Whatman™ Filterpapier für qualitative Analysen, Rundpapiere mit Gütegrad 597 können auch zur Bestimmung des Fettgehalts bei der Lebensmittelanalyse eingesetzt werden.
Marke: Cytiva 10311812
Additional Details : Gewicht : 0.15570kg
Beschreibung
Filtert Kohlendioxid und Trübung während der Getränkeanalyse. Whatman™ Gütegrad 597 Rundes Filterpapier für qualitative Analysen können auch verwendet werden, um den Fettgehalt in der Lebensmittelanalyse zu bestimmen.
Zellulosefilter für Lebensmittelprüfungen und zur Entfernung von CO2 und Trübung von Getränken.- Dünnes Filterpapier
- Mittelschnell
- Mittlere bis feine Partikelretention
Spezifikation
Grade 597 Qualitative Filter Paper Standard Grade, circle, 150 mm | |
Zellulose | |
4 bis 7 μm | |
Ein Standard-Filter für viele verschiedene analytische Routine-Anwendungen in verschiedenen Branchen wie z. B. Lebensmitteluntersuchungen (z. B. Bestimmung des Fettgehalts) oder Entfernen von Kohlendioxid und Trübung aus Getränken (z. B. Bieranalyse) | |
100/Packung | |
150 mm |
Scheibe | |
7 μm | |
Mittelschnell | |
Gütegrad 597 | |
180 μm |