Learn More
Cytiva Grad 595 1/2 hochwertige Rundpapierfilter
Zeitsparend und für eine optimale Passform in konischen Filtertrichtern gefaltet. Whatman™ Filterpapier für qualitative Analysen: Gefaltete Rundpapiere mit Gütegrad 595½ sorgen dank ihres zusätzlichen Oberflächenbereichs für eine höhere Gesamtbeladungskapazität.
Marke: Cytiva 10311647
63.64 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.19800kg
Beschreibung
Plissiert, um Zeit zu sparen und eine optimale Passform in konischen Filtertrichtern zu gewährleisten.Whatman™ Filterpapier für qualitative Analysen:Gütegrad 595 ½ plissierte Scheiben bieten eine zusätzliche Oberfläche, um die Gesamtladekapazität zu erhöhen.
Gefaltete Filter werden für viele Routineanalyseanwendungen in verschiedenen Branchen verwendet. Plissiertes Papier verbessert und erleichtert den Filterungsprozess.- Spart Zeit bei wiederholten oder mehreren Analysen
- Verkürzt die Gesamtfiltrationszeit, eine normale Verlangsamung aufgrund von Teilchenbelastung ist ausgeschlossen
- Erhöht die Gesamtladekapazität
- Hält Durchflussrate aufrecht, Kontakt mit Trichter ist reduziert, Form des Filters ist selbsttragend
- Plissee beeinflusst technische Daten nicht wesentlich, gleiche Formen können mit flachen Kreisen verwendet werden
- Gütegrad 595½ ist dünnes, mittelschnelles Papier mit mittlerer bis feiner Partikelretention
- Anwendungen umfassen:
- Partikeltrennung aus Lebensmittelextrakten
- Filtration von Feststoffen aus verdauten Umweltproben
Spezifikation
Filterpapier für qualitative Analysen ½ von Gütegrad 595, gefaltet (vorgefaltet), 185 mm | |
Zellulose | |
7 μm | |
Mittelschnell | |
Gütegrad 595 ½ | |
150 μm |
Gefalteter Kreis | |
7 μm | |
Ca. 80 s | |
Ein vorgefalteter Filter für viele routinemäßige analytische Anwendungen in verschiedenen Branchen (z. B. Partikeltrennung von Lebensmittelextrakten oder Filtration von Feststoffen aus verdauten Umweltproben für ICP/AAs-Analysen). | |
100/Packung | |
185 mm |