Learn More
Cytiva Grad 589/2 Rundpapiere für quantitative Filter
Rückhaltung mittelfeiner Präzipitate in einem praktisch aschefreien Material. Whatman™ Filterpapier für qualitative Analysen, Gütegrad 589/2 eignet sich zur Aufnahme mittelfeiner Präzipitate, wenn zur Unterstützung der Analyse eine Veraschung der Papiere erforderlich ist.
Marke: Cytiva 10300103
24.65 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.05000kg
Beschreibung
Rückhaltung mittelfeiner Präzipitate in einem praktisch aschefreien Material.Whatman™ Filterpapier für qualitative Analysen (Gütegrad 589/2) wird verwendet, wenn mittelfeine Ausfällungen aufzufangen sind und das Papier zur Unterstützung der Analyse verascht werden muss.
Konzipiert für die gravimetrische Analyse- White Ribbon-Filter für mittelfeine Ausscheidungen
- Aschefrei
- Mittlere Filtrationsgeschwindigkeit
- Zur Messung des Sedimentgehalts in Lebensmitteln
- Für Bestimmung des Mehlgehalts
- Für die Analyse wässriger Suspensionen
Spezifikation
Weiß | |
Gefaltet | |
4 bis 12 μm | |
M | |
100/Packung | |
Aschefrei | |
40,5 mm |
Mittelfeiner Prezipitatfilter mit Gütegrad 589/2, 40,5 mm Kreis (100 Stück) | |
Hochwertige Baumwoll-Linters | |
70 Sekunden | |
Grade 589/2 | |
180 μm | |
1,59 in. |