Learn More
Cytiva Grad 589/2 Rundpapiere für quantitative Filter
Rückhaltung mittelfeiner Präzipitate in einem praktisch aschefreien Material. Whatman™ Filterpapier für qualitative Analysen, Gütegrad 589/2 eignet sich zur Aufnahme mittelfeiner Präzipitate, wenn zur Unterstützung der Analyse eine Veraschung der Papiere erforderlich ist.
Marke:  Cytiva 10300114
115.90 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.25000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11325204
  • 122.00 CHF / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Rückhaltung mittelfeiner Präzipitate in einem praktisch aschefreien Material.Whatman™ Filterpapier für qualitative Analysen (Gütegrad 589/2) wird verwendet, wenn mittelfeine Ausfällungen aufzufangen sind und das Papier zur Unterstützung der Analyse verascht werden muss.
Konzipiert für die gravimetrische Analyse
  • White Ribbon-Filter für mittelfeine Ausscheidungen
  • Aschefrei
  • Mittlere Filtrationsgeschwindigkeit
  • Zur Messung des Sedimentgehalts in Lebensmitteln
  • Für Bestimmung des Mehlgehalts
  • Für die Analyse wässriger Suspensionen
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
Gefaltet
4 bis 12 μm
M
100/Packung
Aschefrei
Mittelfeiner Prezipitatfilter mit Gütegrad 589/2, 185 mm Kreis (100 Stück)
Hochwertige Baumwoll-Linters
70 Sekunden
Grade 589/2
180 μm
185 mm