Learn More
Cytiva Grad 589/2 Rundpapiere für quantitative Filter
Rückhaltung mittelfeiner Präzipitate in einem praktisch aschefreien Material. Whatman™ Filterpapier für qualitative Analysen, Gütegrad 589/2 eignet sich zur Aufnahme mittelfeiner Präzipitate, wenn zur Unterstützung der Analyse eine Veraschung der Papiere erforderlich ist.
Marke: Cytiva 10300110
58.19 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.08730kg
Beschreibung
Rückhaltung mittelfeiner Präzipitate in einem praktisch aschefreien Material.Whatman™ Filterpapier für qualitative Analysen (Gütegrad 589/2) wird verwendet, wenn mittelfeine Ausfällungen aufzufangen sind und das Papier zur Unterstützung der Analyse verascht werden muss.
Konzipiert für die gravimetrische Analyse- White Ribbon-Filter für mittelfeine Ausscheidungen
- Aschefrei
- Mittlere Filtrationsgeschwindigkeit
- Zur Messung des Sedimentgehalts in Lebensmitteln
- Für Bestimmung des Mehlgehalts
- Für die Analyse wässriger Suspensionen
Spezifikation
Weiß | |
Scheibe | |
4 bis 12 μm | |
M | |
Grade 589/2 | |
180 μm | |
110 mm |
Mittelfeiner Prezipitatfilter mit Gütegrad 589/2, 110 mm Kreis (100 Stück) | |
Hochwertige Baumwoll-Linters | |
70 Sekunden | |
Entwickelt für gravimetrische Analysen und die Vorbereitung von Proben für die instrumentelle Analyse. Für mittlere feine Präzipitate mit mittlerer Filtrationsgeschwindigkeit. Anwendung in einer Vielzahl von Routineverfahren in der quantitativen Analyse, z. B. der Bestimmung des Sandgehalts | |
100/Packung | |
Aschefrei |