Learn More
Cytiva Grade 3MM Chr Filter Paper for Blotting
Filter paper for blotting
Marke: Cytiva 3030-909
268.85 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 1.52000kg
Beschreibung
- Gütegrad 3MM Chr
- Quadratisch
Spezifikation
40 x 40 cm | |
Filterpapier für Blotting | |
40 cm |
40 cm | |
Gütegrad 3MM Chr |