Learn More
Cytiva Grade 114 Wet-Strengthened Qualitative Filter Paper: Scheibe
Raues Papier mit gekreppter oder glatter Oberfläche
Marke: Cytiva 1114-090
14.49 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 1.70100kg
Beschreibung
Grobes Papier mit gekreppter oder glatter Oberfläche
- Hohe Nassfestigkeit dank Zugabe einer geringen Menge an chemisch beständigem Kunststoff
Bestell- Nr. 09-833F wird auf Bestellung gefertigt und ist daher vom Umtausch ausgeschlossen
Spezifikation
Qualitätsfilterpapier der Güteklasse 114, feuchtigkeitsverstärkt, Kreis, 90 mm | |
Zellulose | |
5,3 s/100 ml/in2 | |
Gütegrad 114 | |
190 μm |
Scheibe | |
25 μm | |
Nur die Hälfte der Dicke von Gütegrad 113 und geeignet für grobe oder gelatinöse Fällungsmittel. Glatte Oberfläche für die einfache Rückgewinnung von Fällungsmitteln. | |
100 Stück | |
90 mm |