Learn More
Cytiva Grade 1 Chr Chromatographie-Papier aus Cellulose
Click to view available options
Länge (metrisch):
100 m
21.3 cm
30 cm
58 cm
Breite (metrisch):
1 cm
3.0 cm
5.0 cm
10 cm
10.0 cm
11 cm
15.0 cm
68 cm
Format:
Bogen
Rolle
Streifen
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
Description
Dies gewährleistet die für chemische Trennungen erforderliche Feuchtigkeitstransportfähigkeit und Gleichmäßigkeit der Kapillarwirkung.Whatman™ Chr Cellulose Chromatographiepapier Gütegrad 1 hat eine glatte Oberfläche, ist 0,18 mm dickes Papier mit einer linearen Flussrate (Wasser) von 130 mm/30 min
18 mm-Papier für allgemeine analytische Trennungen
- Reine Zellulose, die vollständig aus Baumwolllinters höchster Qualität und ohne jegliche Zusätze hergestellt wird.
- Speziell für die Chromatographie hergestellt und getestet.
- Weit verbreitet beim Protein- und Nukleinsäure-Blotting.
- Gute Auflösung für allgemeine analytische Trennungen.
Specifications
Specifications
| Beschreibung | 1 Chr Zellulose-Chromatographierolle ist ein 0,18 mm-Papier für allgemeine analytische Trennungen. |
| Abmessungen (L x B) | 15 cm x 100 m (5,9 in. x 328,0 ft.) |
| Filmdicke | 0.18 mm |
| Ausführung | Smooth |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Allgemeine analytische Trennungen, Protein- und Nukleinsäure-Blots |
| Format | Rolle |
| Güte | Gütegrad 1 Chr |
| Länge (angloamerikanisch) | 328.0 ft. |
| Material | Hochwertige Baumwoll-Linters |
| Breite (angloamerikanisch) | 5,9 in. |
| Show More |