Learn More
Cytiva Filterpapiere für qualitative Analysen mit Gütegrad 0858-1/2
Gekörnt, mit mittelschneller Durchflussrate und mittlerem Rückhaltevermögen. Universell einsetzbares Filterpapier zur Filterung von Extrakten, Ölen, Bier, Sirup usw.; auch geeignet für Filterpressen zum Absaugen von Flüssigkeiten.
Marke:  Cytiva 10334347
50.16 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.48600kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11318794
  • 52.80 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 27-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Genarbt, mit mittelschneller Flussrate und mittlerer Retention.Ein Universalfilterpapier, das für die Filtration von Extrakten, Ölen, Bier, Sirup usw. sowie in Filterpressen oder für die Ansaugung von Flüssigkeiten verwendet wird.
  • Zeitersparnis bei gefaltetem Quadrantenkreis zur Anpassung an konische Filtertrichter bei wiederholten oder mehrfachen Analysen.
  • Verringerte Gesamtfiltrationszeit aufgrund der zusätzlichen Oberfläche, die normale Verlangsamung der Filtrationsgeschwindigkeit aufgrund der Partikelbeladung wird verzögert.
  • Erhöhte Gesamtladekapazität, da mehr Filterfläche verfügbar ist.
  • Aufrechterhaltene Flussrate aufgrund der Verringerung des Filterpapierkontakts mit der Trichterseite und der selbsttragenden Form des Filters.
  • Die Vorfaltung beeinflusst die technischen Daten nicht wesentlich, und für die flachen Kreise können dieselben Zahlen verwendet werden.
Spezifikation
Spezifikation
Güteklasse 0858 ½ Qualitätsfilterpapier, 185 mm
Zellulose
Ca. 55 s
Gütegrad 0858 ½
Filterpapier für qualitative Analysen
185 mm
Scheibe
12 μm
Genarbt, mit mittelschneller Flussrate und mittlerer Retention. Ein Universalfilterpapier, das für die Filtration von Extrakten, Ölen, Bier, Sirup usw. sowie in Filterpressen oder für die Ansaugung von Flüssigkeiten verwendet wird.
170 μm
7,28 in.
185 mm