Learn More
Cytiva Mini-UniPrep™ G2 Spritzenlose Filter aus Glas mit Handkompressor
Das reine Glas gewährleistet eine höhere HPLC/UHPLC-Filterwirkung
Marke: Cytiva GS203NPEPPSP
Additional Details : Gewicht : 0.68000kg
Beschreibung
Diese Universalfilter ersetzen Spritzenfilter und beschleunigen und vereinfachen die Vorbereitung von UHPLC-/HPLC-Proben. Sie bieten einen schnellen und einfachen Weg, um Partikel aus Proben zu entfernen, die für die Ultra-Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (UHPLC)/Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC) vorbereitet werden müssen. Aufgrund des Designs dieses Produkts der nächsten Generation wird die gefilterte Probe in integralen Röhrchen aus Borosilikatglas aufbewahrt, wodurch das Risiko einer Kontamination der Probe durch migrierende Substanzen minimiert wird. Standardisierung der Vorbereitung von UHPLC-/HPLC-Proben mit Mini-UniPrep G2 stellt sicher, dass jede Probe vor der Analyse gefiltert wird, wodurch die Ausfallzeit des Gerätes aufgrund von ungefilterten Proben minimiert wird. Die Zeit- und Geldersparnis durch das Entfernen mehrerer Verbrauchsmaterialien aus dem Probenvorbereitungsprozess ist für Labore von großem Nutzen.
- Besteht aus einem integrierten Autosamplerfläschchen aus Borosilikatglas, einem Kolben mit angebrachter Filtermembran und Septum/Kappe
- Ermöglicht eine im Vergleich mit der Spritzenfiltermethode schnellere Vorbereitung
- Der Glasaufbau von Mini-UniPrep G2 minimiert das Risiko einer Kontamination der Probe durch migrierende Stoffe
- Entwickelt, um direkt in den Autosampler geladen werden zu können
- Visuelle Anzeige, dass die Probe gefiltert wurde, minimiert die Ausfallzeit des Gerätes aufgrund von ungefilterten Proben
- Große Auswahl an Membranen mit den Porengrößen 0.2 und 0.45 μm, um spezielle Probenfiltrationsanforderungen zu erfüllen
- Lieferbar mit einer Auswahl an Membranen, geschlitztem Septum und bernsteinfarbenen Versionen (für lichtempfindliche Proben)
- Wird in 100er-Packungen mit Handkompressor verkauft
Spezifikation
Polypropylen | |
0,2 μm | |
Mini-UniPrep G2 Spritzenlose Filter, Starterpack mit geschlitztem Septumverschluss, durchscheinendes Gehäuse, 0, μm Polypropylen mit Handkompressor (100 St. + HC) | |
Spritzenloser Filter mit Handkompressor |