Learn More
Cytiva Mini-UniPrep™ G2 Spritzenlose Filter aus Glas mit 0.45 um Porengröße und normalem Verschluss
Das reine Glas gewährleistet eine höhere HPLC/UHPLC-Filterwirkung
550.00 CHF - 5430.00 CHF
Produktcode | Marke | Typ | Material | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Material | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15435002
|
Cytiva
GN203NPUGMFSP |
Spritzenloser Filter mit Handkompressor | GMF | 100/Pckg. |
555.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 09-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
13207129
|
Cytiva
GN203NPUORGSP |
Spritzenloser Filter mit Handkompressor | PTFE | 100/Pckg. |
555.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 12-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
13237129
|
Cytiva
GN203NPUAQU |
Spritzenlose Filter | PVDF | 100/Pckg. |
550.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 12-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15570113
|
Cytiva
GN203NPUGMF |
Spritzenlose Filter | GMF | 100/Pckg. |
550.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 12-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15234548
|
Cytiva
GN503NPURC |
Spritzenlose Filter | Regenerierte Cellulose | 1000/Pckg. |
5430.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 09-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
13297119
|
Cytiva
GN203NPUORG |
Spritzenlose Filter | PTFE | 100/Pckg. |
550.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15580113
|
Cytiva
GN203NPURC |
Spritzenlose Filter | Regenerierte Cellulose | 100/Pckg. |
550.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 12-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15550123
|
Cytiva
GN503NPUORG |
Spritzenlose Filter | PTFE | 1000/Pckg. |
5430.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 12-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Diese Universalfilter ersetzen Spritzenfilter und beschleunigen und vereinfachen die Vorbereitung von UHPLC-/HPLC-Proben. Sie bieten einen schnellen und einfachen Weg, um Partikel aus Proben zu entfernen, die für die Ultra-Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (UHPLC)/Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC) vorbereitet werden müssen. Aufgrund des Designs dieses Produkts der nächsten Generation wird die gefilterte Probe in integralen Röhrchen aus Borosilikatglas aufbewahrt, wodurch das Risiko einer Kontamination der Probe durch migrierende Substanzen minimiert wird. Standardisierung der Vorbereitung von UHPLC-/HPLC-Proben mit Mini-UniPrep G2 stellt sicher, dass jede Probe vor der Analyse gefiltert wird, wodurch die Ausfallzeit des Gerätes aufgrund von ungefilterten Proben minimiert wird. Die Zeit- und Geldersparnis durch das Entfernen mehrerer Verbrauchsmaterialien aus dem Probenvorbereitungsprozess ist für Labore von großem Nutzen.
- Besteht aus einem integrierten Autosamplerfläschchen aus Borosilikatglas, einem Kolben mit angebrachter Filtermembran und normaler Kappe
- Ermöglicht eine im Vergleich mit der Spritzenfiltermethode schnellere Vorbereitung
- Der Glasaufbau von Mini-UniPrep G2 minimiert das Risiko einer Kontamination der Probe durch migrierende Stoffe
- Entwickelt, um direkt in den Autosampler geladen werden zu können
- Visuelle Anzeige, dass die Probe gefiltert wurde, minimiert die Ausfallzeit des Gerätes aufgrund von ungefilterten Proben
- Mit Porengrößen von 0.45 μm, um spezielle Probenfiltrationsanforderungen zu erfüllen
- Normale Kappe und mit lichtdurchlässigem Gehäuse
- Wird in 100er-Packungen, mit oder ohne Handkompressor, und Packungen mit 1000 Fläschchen verkauft
Spezifikation
0,45 μm |