Learn More
Cytiva FILTERTRICHTER 3TEILIG ERSATZ
Ersatzreservoirs für den 3-teiligen Filtertrichter.
Marke: Cytiva 1950-207
154.85 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.11000kg
Spezifikation
Glas-Mikrofaser-Filter | |
Reservoir für Filtertrichter | |
2,7 in. | |
7 cm |